2-Iod-4-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1039-5G
APOSPC1039-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1039-5G
2-Iod-4-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Iod-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₃IN
Melting Pt: 51…53 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02683097
CAS-Nummer: 163444-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge