Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin 98%
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin


Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 84…86 °C/5mmHg
Dichte: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 107 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064393
CAS-Nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge