2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 306 EUR InStock
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115958
CAS-Nummer: 145742-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge