4-(4-Fluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC10585-1G
APOSPC10585-1GEA 93.1 EUR InStock
APOSPC10585-1G
4-(4-Fluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
4-(4-Fluorophenyl)-5-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-ylhydrosulphide
Formel: C₁₄H₁₀FN₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02720697
CAS-Nummer: 120873-34-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge