Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC10651-250MG PC10651-50MG PC10651-1G
APOSPC10651-250MGEA 352 EUR InStock
APOSPC10651-250MG APOSPC10651-50MG APOSPC10651-1G
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-chloro-3-fluoropyridine hydrochloride


Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17214202
CAS-Nummer: 1257535-29-7
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge