3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10653-1G
APOSPC10653-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC10653-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinsäure 98%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.60 g/mol
Melting Pt: 135…138 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00277482
CAS-Nummer: 80194-68-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge