3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10657-500MG
APOSPC10657-500MGEA 321 EUR InStock
APOSPC10657-500MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carbonitrile
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08062849
CAS-Nummer: 1211527-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge