2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 765 EUR InStock
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Formel: C₇H₉FN₂·ClH
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17214195
CAS-Nummer: 1257535-11-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge