N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC10690-1G
APOSPC10690-1GEA 469 EUR InStock
APOSPC10690-1G
N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline 98%
N-Methyl-N-(trifluoromethylthio)aniline
Formel: C₈H₈F₃NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 66476-44-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge