(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC10699-5G
APOSPC10699-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC10699-5G
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate
Formel: C₂₀H₁₅F₂O₂P
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28359690
CAS-Nummer: 1449521-05-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge