(1S)-1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC10700-1G
APOSPC10700-1GEA 51.1 EUR InStock
APOSPC10700-1G
(1S)-1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-ol
(1S)-1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-ol
Formel: C₈H₈BrFO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09863797
CAS-Nummer: 929884-46-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge