4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1070D-100G PC1070D-25G PC1070D-5G
APOSPC1070D-100GEA 488 EUR InStock
APOSPC1070D-100G APOSPC1070D-25G APOSPC1070D-5G
4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Amino-3-chlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Melting Pt: 66…68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042153
CAS-Nummer: 57729-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge