5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1070M-5G
APOSPC1070M-5GEA 108 EUR InStock
APOSPC1070M-5G
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile 97%
5-Amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₇FN₄
MW: 202.19 g/mol
Melting Pt: 164…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102729
CAS-Nummer: 51516-70-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge