2-Amino-3,5-dibromo-6-fluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC1070N-1G
APOSPC1070N-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC1070N-1G
2-Amino-3,5-dibromo-6-fluorobenzoic acid 98%
2-Amino-3,5-dibromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Br₂FNO₂
Melting Pt: 235…238 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042156
CAS-Nummer: 175135-10-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge