3-Amino-2-cyano-5-(4-fluorophenyl)thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1070Q-1G
APOSPC1070Q-1GEA 236 EUR InStock
APOSPC1070Q-1G
3-Amino-2-cyano-5-(4-fluorophenyl)thiophene 95%
3-Amino-2-cyano-5-(4-fluorophenyl)thiophene
Formel: C₁₁H₇FN₂S
Melting Pt: 199…200 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00210132
CAS-Nummer: 210356-63-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge