2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1071R-1G PC1071R-5G PC1071R-25G
APOSPC1071R-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1071R-1G APOSPC1071R-5G APOSPC1071R-25G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅F₄N
MW: 179.12 g/mol
Siedepunkt: 155 °C
Dichte: 1.388 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 53 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00061242
CAS-Nummer: 144851-61-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge