DL-4-Amino-2-fluorobutyric acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1076DC-250MG
APOSPC1076DC-250MGEA 865 EUR InStock
APOSPC1076DC-250MG
DL-4-Amino-2-fluorobutyric acid 99%
DL-4-Amino-2-fluorobutyric acid
Formel: C₄H₈FNO₂
Melting Pt: 197…198 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153063
CAS-Nummer: 5130-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge