3-[4-(2,4-Difluorophenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC110032-1G
APOSPC110032-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC110032-1G
3-[4-(2,4-Difluorophenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[4-(2,4-Difluorophenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₅H₁₀F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06409160
CAS-Nummer: 861213-56-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge