Ammoniumhexafluorosilicat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1103-1KG
APOSPC1103-1KGEA 183 EUR InStock
APOSPC1103-1KG
Ammoniumhexafluorosilicat 98%
Ammoniumhexafluorosilicat
Formel: H₈F₆N₂Si
Dichte: 2,011 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010887
CAS-Nummer: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge