2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC11116-5G
APOSPC11116-5GEA 105 EUR InStock
APOSPC11116-5G
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Methoxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Melting Pt: 144…148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039222
CAS-Nummer: 240139-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge