5-(3-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC11152-100MG
APOSPC11152-100MGEA 34.8 EUR InStock
APOSPC11152-100MG
5-(3-Fluorophenyl)-2-furoic acid
5-(3-Fluorophenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₁H₇FO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039229
CAS-Nummer: 54022-97-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge