4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure 98%
4'-(Trifluormethyl)biphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Melting Pt: 321…324 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424606
CAS-Nummer: 195457-71-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge