1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichlor-2-fluor-5-nitrobenzol 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Melting Pt: 44 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129963
CAS-Nummer: 3107-19-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge