Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC11239-25G
APOSPC11239-25GEA 140 EUR InStock
APOSPC11239-25G
Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Kalium(3-cyanphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₄BF₃KN
MW: 209.02 g/mol
Melting Pt: 196…200 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115744
CAS-Nummer: 850623-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge