Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PC11242-100G PC11242-25G PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA 564 EUR InStock
APOSPC11242-100G APOSPC11242-25G APOSPC11242-5G
Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat
Kalium(3-nitrophenyl)trifluoroborat


Formel: C₆H₄BF₃KNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701627
CAS-Nummer: 192863-40-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge