2-Chloro-N-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC11249-1G
APOSPC11249-1GEA 93.1 EUR InStock
APOSPC11249-1G
2-Chloro-N-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)acetamide
Formel: C₈H₃ClF₅NO
Melting Pt: 105…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077475
CAS-Nummer: 70426-73-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge