Bariumfluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1170-25G
APOSPC1170-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC1170-25G
Bariumfluorid 99%
Barium fluoride
Formel: BaF₂
Siedepunkt: 2260 °C
Melting Pt: 1353 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003450
CAS-Nummer: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge