Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gallium(III) trifluoromethanesulphonate

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC1246-10G PC1246-25G PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA 139 EUR InStock
APOSPC1246-10G APOSPC1246-25G APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate


Formel: C₃F₉GaO₉S₃
Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093898
CAS-Nummer: 74974-60-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge