Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,8-Dichlorhexadecafluoroctan 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC1274-5G
APOSPC1274-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSPC1274-5G
1,8-Dichlorhexadecafluoroctan 99%
1,8-Dichlorohexadecafluorooctane


Formel: C₈Cl₂F₁₆
Siedepunkt: 115 °C/200mmHg
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155747
CAS-Nummer: 647-25-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge