Perfluoro(1-ethyl-3-propoxycyclohexane) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC1294-1G
APOSPC1294-1GEA 170 EUR InStock
APOSPC1294-1G
Perfluoro(1-ethyl-3-propoxycyclohexane) 97%
Perfluoro(1-ethyl-3-propoxycyclohexane)
Formel: C₁₁F₂₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094121
CAS-Nummer: 400626-82-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge