5-Bromo-4-chloro-4,5,5-trifluoropentanoicacid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC1374KE-250MG
APOSPC1374KE-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSPC1374KE-250MG
5-Bromo-4-chloro-4,5,5-trifluoropentanoicacid 97%
5-Bromo-4-chloro-4,5,5-trifluoropentanoicacid
Formel: C₅H₅BrClF₃O₂
MDL Number: MFCD00153680
CAS-Nummer: 232602-79-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge