2-Brom-4-fluoranilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1397-100G
APOSPC1397-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC1397-100G
2-Brom-4-fluoranilin 99%
2-Brom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Melting Pt: 40…41 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042462
CAS-Nummer: 1003-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge