2-Chlor-3-fluor-5-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1401-1G
APOSPC1401-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1401-1G
2-Chlor-3-fluor-5-methylpyridin
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClFN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658238
CAS-Nummer: 34552-15-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge