4-Fluorpyridinhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluorpyridinhydrochlorid 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClFN
Melting Pt: 110 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234055
CAS-Nummer: 39160-31-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge