Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 142 EUR InStock
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol 98%
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol


Formel: C₇H₃BrF₄
Dichte: 1,706 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00040938
CAS-Nummer: 68322-84-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge