1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1428D-100G PC1428D-25G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-25G APOSPC1428D-500G
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Siedepunkt: 240…241 °C
Melting Pt: 18…19 °C
Dichte: 1.786 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129165
CAS-Nummer: 364-73-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge