2-Brom-5-fluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1429A-100G
APOSPC1429A-100GEA 197 EUR InStock
APOSPC1429A-100G
2-Brom-5-fluorphenol 97%
2-Brom-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Siedepunkt: 184…186 °C
Dichte: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040939
CAS-Nummer: 147460-41-1
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge