1-(4-Fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1454-1G
APOSPC1454-1GEA 441 EUR InStock
APOSPC1454-1G
1-(4-Fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀FN₃O₂
Melting Pt: 203 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797392
CAS-Nummer: 885950-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge