N-(4-Fluorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1526-250MG
APOSPC1526-250MGEA 58 EUR InStock
APOSPC1526-250MG
N-(4-Fluorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine 97%
N-(4-Fluorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formel: C₉H₈FN₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320741
CAS-Nummer: 1549-50-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge