3,4-Dichlor-2-nitro-6-(trifluormethyl)toluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC1541-25G
APOSPC1541-25GEA 55.5 EUR InStock
APOSPC1541-25G
3,4-Dichlor-2-nitro-6-(trifluormethyl)toluol 97%
3,4-Dichlor-2-nitro-6-(trifluormethyl)toluol
Formel: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
MDL Number: MFCD04972788
CAS-Nummer: 115571-66-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge