2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1567P-250MG
APOSPC1567P-250MGEA 58 EUR InStock
APOSPC1567P-250MG
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride 96%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionyl chloride
Formel: C₃BrClF₄O
Siedepunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153723
CAS-Nummer: 6066-45-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge