2-Amino-4'-fluorbenzophenon 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1569-100G
APOSPC1569-100GEA 105 EUR InStock
APOSPC1569-100G
2-Amino-4'-fluorbenzophenon 95+%
2-Amino-4'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀FNO
Melting Pt: 124…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06658166
CAS-Nummer: 3800-06-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge