Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

PC1605-100G PC1605-25G PC1605-5G
APOSPC1605-100GEA 77 EUR InStock
APOSPC1605-100G APOSPC1605-25G APOSPC1605-5G
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat 98%
tert-Butyldimethylsilyltrifluormethansulfonat
Electrophilic reagent for introduction of t-butyldimethylsilyl group. For a review see: Emde et al., Synthesis, 1982 , 1.


Formel: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Siedepunkt: 65…67 °C/12mmHg
Dichte: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 36 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000405
CAS-Nummer: 69739-34-0
EINECS: 274-102-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge