4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1626-1G
APOSPC1626-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC1626-1G
4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₃
Melting Pt: 176…180 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04115662
CAS-Nummer: 850568-00-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge