3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1641-1G
APOSPC1641-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC1641-1G
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171.937 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864670
CAS-Nummer: 854690-87-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge