5-Fluoroxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC1735-5G PC1735-25G
APOSPC1735-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G
5-Fluoroxindol 98%
5-Fluoroxindol
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Melting Pt: 142…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179598
CAS-Nummer: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge