Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chlordifluoressigsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


PC1740-100G PC1740-25G
APOSPC1740-100GEA 66.7 EUR InStock
APOSPC1740-100G APOSPC1740-25G
Chlordifluoressigsäure 98%
Chlordifluoressigsäure
On treatment with base difluorocarbene can be generated: Tetrahedron Lett., 21, 1047 (1980), Yoshida et al., J. Fluorine Chem., 1994, 68, 33-38.


Formel: C₂HClF₂O₂
Dichte: 1,54 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00004176
CAS-Nummer: 76-04-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge