3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC1787-25G PC1787-5G
APOSPC1787-25GEA 290 EUR InStock
APOSPC1787-25G APOSPC1787-5G
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride 97%
3-Nitrobenzenesulphonyl fluoride
Formel: C₆H₄FNO₄S
MW: 205.164 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024845
CAS-Nummer: 349-78-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge