6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC1860G-1G
APOSPC1860G-1GEA 275 EUR InStock
APOSPC1860G-1G
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Formel: C₇H₄ClFN₂S
Melting Pt: 298…301 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052490
CAS-Nummer: 142313-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge