2-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC1864B-25G
APOSPC1864B-25GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC1864B-25G
2-Chlor-4-fluorbenzylamin 97%
2-Chlor-4-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
Siedepunkt: 94…96 °C/15mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042532
CAS-Nummer: 15205-11-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge